Få mere at vide
[2-(morpholinosulfonyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622675
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622675 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10622675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69609DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(Morpholinosulfonyl)phenyl]methanol
CAS 937796-15-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H15NO4S
MDL nummer MFCD09817562
Mængde 1 g
Synonym 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanol, 2-4-morpholinylsulfonyl phenyl methanol, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol,97+%, 4-2-hydroxymethyl phenyl sulfonyl morpholine
InChI nøgle BOQHDNNWBAICEW-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
IUPAC navn (2-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 257.30
PubChem CID 24229772
Formel vægt 257.31
Procent renhed 97%