accessibility menu, dialog, popup

UserName

BNNNH2HOOH

CAS RN 936250-22-5

IUPAC Navn: (2-aminopyrimidin-5-yl)boronic acid
Synonymer: 2-aminopyrimidin-5-ylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 138.92
Molekylformel: C4H6BN3O2
InChi Key: CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC=C(C=N1)B(O)O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater