Få mere at vide
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708635
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10708635 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10708635 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00047DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
CAS 936250-22-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C4H6BN3O2
MDL nummer MFCD07375147
Mængde 1 g
Synonym 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid, 2-amino-pyrimidine-5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidineboronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl-5-boronic acid, 2-amino-5-boronopyrimidine, acmc-209rmr, 2-aminopyrimidine 5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidinylboronic acid, 2-amino-pyrimidin-5-ylboronic acid
InChI nøgle CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC=C(C=N1)B(O)O
IUPAC navn (2-aminopyrimidin-5-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 138.92
PubChem CID 17750211
Formel vægt 138.92
Procent renhed 97%