missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid |
| CAS | 936250-22-5 |
| Molekylær formel | C4H6BN3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8) |
| SMIL | NC(N=C1)=NC=C1B(O)O |
| IUPAC navn | (2-aminopyrimidin-5-yl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.92 |
| Formel vægt | 139.0553 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?