accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH2OCH3

CAS RN 93-15-2

IUPAC Navn: 1,2-dimethoxy-4-(prop-2-en-1-yl)benzene
Synonymer: methyl eugenol methyl eugenyl ether 1,3,4-eugenol methyl ether fema number 2475 caswell no. 579AB eugenyl methyl ether ccris 746 3,4-dimethoxyallylbenzene epa pesticide chemical code 203900
Molekylvægt (g/mol): 178.23
Molekylformel: C11H14O2
InChi Key: ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(CC=C)C=C1OC
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater