CAS RN 928134-65-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
Osilodrostat, TRC
CAS: 928134-65-0 Molekylær formel: C13H10FN3 Molekylvægt (g/mol): 227.24 Synonym: 4-[(5R)-6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-5-yl]-3-fluorobenzonitrile;4-(R)-(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-5-yl)-3-fluorobenzonitrile;Isturisa,LCI 699,LCI 699NX IUPAC navn: 4-[(5R)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-5-yl]-3-fluorobenzonitrile SMIL: Fc1cc(ccc1[C@H]2CCc3cncn23)C#N
2
Osilodrostat, MedChemExpress
MedChemExpress Osilodrostat (LCI699) is a potent, orally active11β-hydroxylase (CYP11B1) inhibitor with an IC50 value of 35 nM.