Få mere at vide
Osilodrostat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Osilodrostat |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FN3/c14-12-5-9(6-15)1-3-11(12)13-4-2-10-7-16-8-17(10)13/h1,3,5,7-8,13H,2,4H2/t13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 227.0859 |