accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOO

CAS RN 917-71-5

IUPAC Navn: formic acid
Synonymer: formic acid ameisensaeure hcooh acide formique bilorin H-cooh
Molekylvægt (g/mol): 46.03
Molekylformel: CH2O2
InChi Key: BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC=O
Mængde 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)