Få mere at vide
Formic Acid-D (<5% H2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic-d acid |
| CAS | 917-71-5 |
| Molekylær formel | C D H O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Formic-d acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Deuterioformic acid, Formic-D acid, Formic acid-d1, Formic-d1 acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D |
| SMIL | [2H]C(=O)O |
| IUPAC navn | deuterioformic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.0315 |
| Formel vægt | 47.0118 |