Få mere at vide
Formic-d1 Acid (95% w/w in H2O), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic Acid-d |
| CAS | 917-71-5 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | H2O |
| Molekylær formel | C D H O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Formic-d acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Deuterioformic acid, Formic-D acid, Formic acid-d1, Formic-d1 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D |
| SMIL | [2 H]C(=O)O |
| IUPAC navn | deuterioformic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.0315 |
| Vis mere |