accessibility menu, dialog, popup

UserName

BNHOHOOH

CAS RN 913835-98-0

IUPAC Navn: [6-(hydroxymethyl)pyridin-3-yl]boronic acid
Synonymer: 6-(hydroxymethyl)pyridin-3-ylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 152.94
Molekylformel: C6H8BNO3
InChi Key: MSUQKXAJTUAESD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=NC=C(C=C1)B(O)O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater