Få mere at vide
2-(Hydroxymethyl)pyridin-5-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420068
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420068 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15420068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53319.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 913835-98-0 | C6H8BNO3 | 152.944 g/mol
2-(Hydroxymethyl)pyridin-5-boronsyre anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer også som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Hydroxymethyl)pyridin-5-boronsyre anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer også som et laboratoriereagens.
Bemærkninger Opbevares
på et tørt, mørkt og ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidizi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid
CAS 913835-98-0
Molekylær formel C6H8BNO3
MDL nummer MFCD09027230
Mængde 250 mg
Synonym 6-hydroxymethyl pyridin-3-yl boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridine-3-boronic acid, 2-hydroxymethyl pyridine-5-boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridin-3-ylboronic acid, boronicacid, b-6-hydroxymethyl-3-pyridinyl, 5-boronopyridin-2-yl methanol, 6-hydroxymethyl-3-pyridineboronic acid, acmc-209raj, 6-hydroxymethyl-3-pyridyl boronic acid
InChI nøgle MSUQKXAJTUAESD-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CN=C(C=C1)CO)(O)O
IUPAC navn [6-(hydroxymethyl)pyridin-3-yl]boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 152.944
PubChem CID 44118255
Formel vægt 152.94
Procent renhed 97%