CAS RN 912569-56-3
IUPAC Navn:
{3-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
Synonymer:
{3-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
Molekylvægt (g/mol):
209.29
Molekylformel:
C12H19NO2
InChi Key:
BABQTNDHVRVEJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN(C)CCCOC1=CC=CC(CO)=C1