Få mere at vide
{3-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11386835
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11386835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11386835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59409DE
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {3-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS 912569-56-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H19NO2
MDL nummer MFCD09064989
Mængde 5 g
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol, 3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-phenyl-methanol, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
InChI nøgle BABQTNDHVRVEJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)CO
IUPAC navn [3-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 209.289
PubChem CID 24229604
Formel vægt 209.29
Procent renhed 97%