accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3H3COHOH2N

CAS RN 9073-63-6

IUPAC Navn: 2-aminoacetic acid; bis(butane)
Synonymer: bis(butane); glycine
Molekylvægt (g/mol): 191.32
Molekylformel: C10H25NO2
InChi Key: LJCNDNBULVLKSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC.CCCC.NCC(O)=O
Fysisk form 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater