Få mere at vide
Alkoholoxidase, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474602 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 U
Pakningsstørrelse:
250 enheder
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474602 250 U 250 enheder
1 options
Artikelnummer. 11474602 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02190155.2
Spiller en stor rolle i metabolismen af methanol, hvilket resulterer i dannelsen af formaldehyd. Alkoholoxidase, MP Biomedicals bruges til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af methanol eller ethanol (blodalkohol) ved kolorimetriske procedurer, og kan
Alkoholoxidase er blevet påvist i flere gærstammer (såsom Candida, Pichia og Hansenula), der anvender methanol som eneste kulstof- og energikilde. Nogle af disse enzymer er blevet isoleret og delvist karakteriseret. Monomerer syntetiseres i cytosolen og samles til oktomerer i peroxisomet. Octomerisering menes at være chaparonemedieret.
Alkoholoxidase er af interesse for undersøgelsen af proteintranslokation til peroxisomer. Det katalyserer oxidationen af en alkohol til et aldehyd og hydrogenperoxid.
  • Katalyserer oxidationen af kortkædede, primære, alifatiske alkoholer til deres respektive aldehyder (det har den højeste affinitet for methanol)
  • Involveret i metabolismen af methanol, hvilket er vigtigt for gær, der bruger methanol som deres eneste energikilde
  • Findes primært i peroxisomet, men kan også være til stede i cytoplasmaet
  • En enhed vil oxidere 1,0μ mol methanol til formaldehyd pr. minut ved pH 7,5 ved 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 9073-63-6
Molekylær formel C10H25NO2
Mængde 250 U
Synonym oxidase, alcohol, bis butane ; glycine
InChI nøgle LJCNDNBULVLKSG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC.CCCC.C(C(=O)O)N
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre;butan
Molekylvægt (g/mol) 191.315
PubChem CID 73555276
Formel vægt about 630,000g/mol
Fysisk form Frozen Liquid