accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNOHO

CAS RN 906352-85-0

IUPAC Navn: 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
Synonymer: 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 202.21
Molekylformel: C11H10N2O2
InChi Key: NQPMBEUYTBLTAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=CC(=N1)C1=CC(=CC=C1)C(O)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater