Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547294
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10547294 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10547294 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60601DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
CAS 906352-85-0
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H10N2O2
MDL nummer MFCD09065006
Mængde 1 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, benzoicacid,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-carboxyphenyl-1-methyl-1h-pyrazole, benzoicacid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzoic acid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
InChI nøgle NQPMBEUYTBLTAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
IUPAC navn 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 202.213
PubChem CID 24229627
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%