accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNNNN

CAS RN 879896-43-2

IUPAC Navn: methyl({[3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methyl})amine
Synonymer: methyl({[3-(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methyl})amine
Molekylvægt (g/mol): 188.23
Molekylformel: C10H12N4
InChi Key: LLGQTEDUTKNYIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater