Få mere at vide
N-methyl-N-[3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzyl]amin 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10750824
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10750824 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10750824 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38446CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-methyl-n-[3-(1h-1, 2, 4-triazol-1-yl)benzyl]amine
CAS 879896-43-2
Analyseprocentområde 97+%
Molekylær formel C10H12N4
MDL nummer MFCD08435864
Mængde 250 mg
Synonym n-methyl-n-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzyl amine, methyl 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, methyl 3-1,2,4-triazolyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-3-1h-1,2,4-trazol-1-yl benzyl amne, methyl 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, 1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanamine
InChI nøgle LLGQTEDUTKNYIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CC(=CC=C1)N2C=NC=N2
IUPAC navn N-methyl-1-[3-(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methanamin
Molekylvægt (g/mol) 188.234
PubChem CID 18525742
Formel vægt 188.23