CAS RN 859850-67-2
IUPAC Navn:
{[4-(furan-2-yl)phenyl]methyl}(methyl)amine
Synonymer:
{[4-(furan-2-yl)phenyl]methyl}(methyl)amine
Molekylvægt (g/mol):
187.24
Molekylformel:
C12H13NO
InChi Key:
QJHXIMBULPYCDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1