Få mere at vide
N-[4-(2-furyl)benzyl]-N-methylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707105
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10707105 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10707105 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34446DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine
CAS 859850-67-2
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C12H13NO
MDL nummer MFCD08060507
Mængde 1 g
Synonym n-4-2-furyl benzyl-n-methylamine, 4-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine,4-2-furanyl-n-methyl, 1-4-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-2-furyl phenyl methyl methylamine
InChI nøgle QJHXIMBULPYCDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
IUPAC navn {[4-(furan-2-yl)phenyl]methyl}(methyl)amin
Molekylvægt (g/mol) 187.24
PubChem CID 7537512
Formel vægt 187.24
Procent renhed 95%