accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 859164-45-7

ONF

CAS RN 859164-45-7

IUPAC Navn: 4-(2-fluorophenyl)oxane-4-carbonitrile
Synonymer: 4-(2-fluorophenyl)oxane-4-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 205.23
Molekylformel: C12H12FNO
InChi Key: JOYSNTZJNYCWMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC=C1C1(CCOCC1)C#N
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater