accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClOH

CAS RN 85380-74-1

IUPAC Navn: pentachlorophenol
Synonymer: permite chlon caswell no. 641 permatox DP-2 chem-tol pol nu santophen forpen-50 wood preservative durotox sinituho
Molekylvægt (g/mol): 266.32
Molekylformel: C6HCl5O
InChi Key: IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)