Få mere at vide
Pentachlorophenol-13C6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachlorophenol 13C6 |
| CAS | 85380-74-1 |
| Molekylær formel | 13C6 H Cl5 O |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol-13C6, pentachloro- (9 CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, Pentachlorophenol 13C6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13 c]1[13 c](Cl)[13 c](Cl)[13 c](Cl)[13 c](Cl)[13 c]1 Cl |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.29 |
| Formel vægt | 269.8671 g/mol |
| Vis mere |