Få mere at vide
Pentachlorophenol-13C6, TRC
Artikelnummer. 18062210
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18062210 10 mg -
18060620 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23817810MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85380-74-1
Molekylær formel 13C6 H Cl5 O
Molekylvægt (g/mol) 272.29
Synonym Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol-13C6, pentachloro- (9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, Pentachlorophenol 13C6
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMIL O[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachlorophenol 13C6
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 269.8671