CAS RN 83706-50-7
IUPAC Navn:
1-(4-fluorophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
Synonymer:
1-(4-fluorophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol):
189.23
Molekylformel:
C12H12FN
InChi Key:
MAGOCEYAQAZRNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC=C(C=C1)C1(CCCC1)C#N