Få mere at vide
1-(4-fluorphenyl)cyclopentancarbonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10309270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10309270 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10309270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304830050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Navn note 99%
CAS 83706-50-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H12FN
Brydningsindeks 1,5140 til 1,516
MDL nummer MFCD00800616
Mængde 5 g
Synonym 1-4-fluorophenyl cyclopentanecarbonitrile, 1-4-fluorophenyl cyclopentane-1-carbonitrile, 1-4-fluoro-phenyl-cyclopentanecarbonitrile, cyclopentanecarbonitrile,1-4-fluorophenyl
InChI nøgle MAGOCEYAQAZRNE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(C1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)F
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)cyclopentan-1-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 189.09
PubChem CID 2733239
Formel vægt 189.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske