accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNNNH

CAS RN 837-52-5

IUPAC Navn: 7-chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Synonymer: 7-chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Molekylvægt (g/mol): 247.73
Molekylformel: C13H14ClN3
InChi Key: DNXNPMDUDGUXOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2C(=C1)N=CC=C2N1CCNCC1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater