Få mere at vide
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline |
| CAS | 837-52-5 |
| Molekylær formel | C13 H14 Cl N3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClN3/c14-10-1-2-11-12(9-10)16-4-3-13(11)17-7-5-15-6-8-17/h1-4,9,15H,5-8H2 |
| SMIL | Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCNCC3 |
| IUPAC navn | 7-chloro-4-piperazin-1-ylquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.72 |
| Formel vægt | 247.0876 |