accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOO

CAS RN 7797-83-3

IUPAC Navn: 2H-1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde
Synonymer: 2H-1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 150.13
Molekylformel: C8H6O3
InChi Key: QZMQKPGVXNSITP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=CC2=C1OCO2
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)