missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30479555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479555 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM304430500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde
CAS 7797-83-3
Molekylær formel C8H6O3
Mængde 500 mg
Synonym 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
SMIL O=Cc1cccc2OCOc12
IUPAC navn 1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Formel vægt 150.0317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.