Få mere at vide
2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde |
| CAS | 7797-83-3 |
| Molekylær formel | C8H6O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2 |
| SMIL | O=Cc1cccc2OCOc12 |
| IUPAC navn | 1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.13 |
| Formel vægt | 150.0317 |