accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3SOOCH3SOOH3C

CAS RN 76-20-0

IUPAC Navn: 2,2-bis(ethanesulfonyl)butane
Synonymer: trional
Molekylvægt (g/mol): 242.35
Molekylformel: C8H18O4S2
InChi Key: LKACJLUUJRMGFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(C)(S(=O)(=O)CC)S(=O)(=O)CC
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater