Få mere at vide
Methylsulfonal, LoGiCal
Artikelnummer. 30458418
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458418 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458418 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3149.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylsulfonal
CAS 76-20-0
Analyt- eller komponentnavne Methylsulfonal
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H18 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)butane, Ethylsulfonal, Methylsulfonal, NSC 3994, Sulfonethylmethane, Tional, Trional
InChI formel InChI=1S/C8H18O4S2/c1-5-8(4,13(9,10)6-2)14(11,12)7-3/h5-7H2,1-4H3
Løsningstype Neat
SMIL CCC(C)(S(=O)(=O)CC)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 2,2-bis(ethylsulfonyl)butane
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 242.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 242.0647 g/mol