Få mere at vide
Methylsulfonal, Mikromol™
Artikelnummer. 30050310
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050310 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050310 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3149.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methylsulfonal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylsulfonal
CAS 76-20-0
Analyt- eller komponentnavne Methylsulfonal
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H18 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)butane, Ethylsulfonal, Methylsulfonal, NSC 3994, Sulfonethylmethane, Tional, Trional
InChI formel InChI=1S/C8H18O4S2/c1-5-8(4,13(9,10)6-2)14(11,12)7-3/h5-7H2,1-4H3
SMIL CCC(C)(S(=O)(=O)CC)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 2,2-bis(ethylsulfonyl)butane
Molekylvægt (g/mol) 242.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 242.0647 g/mol