accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH3IOCH3

CAS RN 75056-76-7

IUPAC Navn: 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methylbenzene
Synonymer: 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol): 278.09
Molekylformel: C9H11IO2
InChi Key: BNVXMDDALQKRFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(I)=C(OC)C=C1C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater