Få mere at vide
1-iod-2,5-dimethoxy-4-methylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633803
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10633803 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10633803 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01788DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2, 5-dimethoxy-4-methylbenzene
CAS 75056-76-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H11IO2
MDL nummer MFCD00092757
Mængde 1 g
Synonym 2,5-dimethoxy-4-iodotoluene, benzene,1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methyl, maybridge1_006616, 1,4-dimethoxy-2-methyl-5-iodobenzene, 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methyl-benzene, 1-iodanyl-2,5-dimethoxy-4-methyl-benzene, 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methylbenzene
InChI nøgle BNVXMDDALQKRFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(I)=C(OC)C=C1C
IUPAC navn 1-iod-2,5-dimethoxy-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 278.09
PubChem CID 2728243
Formel vægt 278.08
Procent renhed 97%