accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOONOOOHHOHO

CAS RN 7493-95-0

IUPAC Navn: 2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Synonymer: 2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol): 301.25
Molekylformel: C12H15NO8
InChi Key: IFBHRQDFSNCLOZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1OC(OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C(O)C(O)C1O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)