missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Nitrophenyl a-D-Galactopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30471806
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471806 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5036005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside
CAS 7493-95-0
Molekylær formel C12 H15 N O8
Mængde 5 g
Synonym α-D-Galactopyranoside','4-nitrophenyl, Galactopyranoside','p-nitrophenyl','α-D- (8CI), 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside, 4-Nitrophenyl α-D-galactoside, NSC 89286, PNPG, p-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside, p-Nitrophenyl α-D-galactoside, p-Nitrophenyl α-galactopyranoside, p-Nitrophenyl α-galactoside
InChI formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 301.25
Formel vægt 301.0798
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.