accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NFFF

CAS RN 74784-70-6

IUPAC Navn: 5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Synonymer: 5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol): 162.12
Molekylformel: C6H5F3N2
InChi Key: RSGVKIIEIXOMPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=N1)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater