missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 74784-70-6 |
| Molekylær formel | C6H5F3N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinamine, 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2ylamine, 5-Trifluoromethyl-2-aminopyridine, (5-Trifluoromethylpyridin-2-yl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-5(10)11-3-4/h1-3H,(H2,10,11) |
| SMIL | NC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1 |
| IUPAC navn | 5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.11 |
| Formel vægt | 162.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?