Få mere at vide
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324406
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324406 250 mg 250mg
11314406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20011.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74784-70-6
Molekylær formel C6H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 162.115
MDL nummer MFCD00042164
InChI nøgle RSGVKIIEIXOMPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-5-trifluoromethyl pyridine, 2-amino-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-amine-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluormethyl pyridin-2-amin
PubChem CID 735862
IUPAC navn 5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
SMIL C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 4800784
Formel vægt 162.11
Procent renhed 97%