CAS RN 737000-89-4
IUPAC Navn:
{[(2-isothiocyanatocyclohexyl)oxy]methyl}benzene
Synonymer:
{[(2-isothiocyanatocyclohexyl)oxy]methyl}benzene
Molekylvægt (g/mol):
247.36
Molekylformel:
C14H17NOS
InChi Key:
DNRPSBSMXLYTQF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
S=C=NC1CCCCC1OCC1=CC=CC=C1
1
–
1
af
1
Resultater