Få mere at vide
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480867
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480867 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15480867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20060.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 737000-89-4 | C14H17NOS | 247.356 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isothiocyanate
CAS 737000-89-4
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Tæthed 1.106
Molekylær formel C14H17NOS
Brydningsindeks 1.5674
MDL nummer MFCD05664047
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexyl isothiocyanate, 1s,2s-2-isothiocyanatocyclohexyl oxy methyl benzene, 1s,2s-2-phenylmethoxy cyclohexanisothiocyanate
InChI nøgle DNRPSBSMXLYTQF-KBPBESRZSA-N
SMIL C1CCC(C(C1)N=C=S)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC navn [(1S,2S)-2-isothiocyanatocyclohexyl]oxymethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 247.356
PubChem CID 11863573
Formel vægt 247.36
Procent renhed 97%