CAS RN 737000-87-2
IUPAC Navn:
3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,6-diamine
Synonymer:
3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,6-diamine
Molekylvægt (g/mol):
195.12
Molekylformel:
C6H5F4N3
InChi Key:
PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
1
–
2
af
2
Resultater
2
Alfa Aesar™ 2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
CAS: 737000-87-2 Molekylær formel: C6H5F4N3 Molekylvægt (g/mol): 195.12 MDL nummer: MFCD08687525 InChI nøgle: PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine,3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine,acmc-20ao9j,2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl PubChem CID: 7578202 IUPAC navn: 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,6-diamine SMIL: NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F