Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 11314446
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314446 250 mg 250mg
11304446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314446 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L20035.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 737000-87-2
Molekylær formel C6H5F4N3
Molekylvægt (g/mol) 195.12
MDL nummer MFCD08687525
InChI nøgle PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 7578202
IUPAC navn 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,6-diamine
SMIL NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 70°C to 72°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 195.12
Procent renhed 97%