Få mere at vide
2,6-diamino-3-fluor-4-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 737000-87-2 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C6H5F4N3 |
| MDL nummer | MFCD08687525 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl |
| InChI nøgle | PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-fluor-4-(trifluormethyl)pyridin-2,6-diamin |
| Vis mere |