accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 72851-41-3

IUPAC Navn: benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile
Synonymer: benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 302.34
Molekylformel: C22H10N2
InChi Key: OIELEHOHWKWREL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=C2C3=CC=CC4=CC=CC(=C34)C2=C(C#N)C2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater