missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30330192
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330192 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB203485250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile
CAS 72851-41-3
Molekylær formel C22 H10 N2
Mængde 250 mg
Synonym Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile, 7,12-Dicyanobenzo[k]fluoranthene
InChI formel InChI=1S/C22H10N2/c23-11-18-14-7-1-2-8-15(14)19(12-24)22-17-10-4-6-13-5-3-9-16(20(13)17)21(18)22/h1-10H
SMIL N#Cc1c2c3cccc4cccc(c2c(C#N)c5ccccc15)c34
IUPAC navn benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 302.33
Formel vægt 302.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.